Principaux documents
729396
Sigma-Aldrich
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.588
Densité
1.936 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cn1ccc(I)n1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
Clé InChI
SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable