Principaux documents
728462
Sigma-Aldrich
PyOxim
≥97.5% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
[Ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate
5 G
139,00 $
25 G
170,00 $
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
139,00 $
25 G
170,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H29F6N5O3P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
527.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352126
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
139,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
PyOxim, 98%
Niveau de qualité
Essai
≥97.5% (HPLC)
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=N\O[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)\C#N
InChI
1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1/b19-16+;
Clé InChI
RDWDVLFMPFUBDV-PXMDEAMVSA-N
Risques supp
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable