Principaux documents
725978
Sigma-Aldrich
1,3-(S)-O-Benzylidene-D-threitol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,4R,5R)-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane-4-methanol
100 MG
304,00 $
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
304,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
304,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -4.0±0.5°, c = 1 in methanol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H14O4/c12-6-10-9(13)7-14-11(15-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-13H,6-7H2/t9-,10-,11+/m1/s1
Clé InChI
GUOMTMWCUMBRFX-MXWKQRLJSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable