Principaux documents
A0500
Sigma-Aldrich
Acétamide
~99% (GC)
Synonyme(s) :
Amide C2
100 G
78,20 $
500 G
214,00 $
78,20 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
78,20 $
500 G
214,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
59.07
Beilstein:
1071207
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
78,20 $
Disponible pour expédition le08 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 65 °C)
Essai
~99% (GC)
Forme
powder or crystals
pb
221 °C (lit.)
Pf
78-80 °C (lit.)
Solubilité
water: 0.2 g/L, clear, colorless
Chaîne SMILES 
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
Clé InChI
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Les dérivés à base d′acétamide sont des agents antimicrobiens et antifongiques potentiels, utilisés comme désinfectants.[1] Les cigarettes induisent la libération d′acétamide. Il s′agit d′un sous-produit mineur de la dégradation du paracétamol. L′acétamide est cancérogène chez le rat.[2]
Application
L′acétamide a été utilisé :
  • pour l′induction de protéines recombinantes dans M. smegmatis[3]
  • comme constituant du milieu avec acétamide pour la sélection de champignons[4]
  • pour la désactivation dans des échantillons tissulaires de souris.[5]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Synthesis of biologically active 2-chloro-N-alkyl/aryl acetamide derivatives
Katke SA, et al.
International Journal of Pharma Sciences and Research, 2, 148-156 (2011)
Muscle Satellite Cell Cross-Talk with a Vascular Niche Maintains Quiescence via VEGF and Notch Signaling
Verma M, et al.
Cell Stem Cell, 23(4), 530-543 (2018)
Gas chromatographic?mass spectrometric analysis of acrylamide and acetamide in cigarette mainstream smoke after on-column injection
Diekmann J, et al.
Journal of Chromatographic Science, 46(7), 659-663 (2008)
The RD1 proteins of Mycobacterium tuberculosis: expression in Mycobacterium smegmatis and biochemical characterization
Daugelat S, et al.
Microbes and Infection, 5(12), 1082-1095 (2003)
Maureen Hamilton et al.
Microbial cell factories, 19(1), 22-22 (2020-02-07)
Yarrowia lipolytica is an oleaginous yeast that can be genetically engineered to produce lipid and non-lipid biochemicals from a variety of feedstocks. Metabolic engineering of this organism usually requires genetic markers in order to select for modified cells. The potential
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf