Principaux documents
725293
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
97%
Synonyme(s) :
Pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
148-154 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-3-4-7-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
MSPOSRHJXMILNK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable