Principaux documents
725285
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)triphenylphosphonium iodide
95%
Synonyme(s) :
NSC 116665
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H17I2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 725285 Contacter notre Service technique
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
260-266 °C
Groupe fonctionnel
iodo
phosphine
Chaîne SMILES 
[I-].IC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17IP.HI/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NAVMMSRRNOXQMJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Phosphacyclic compounds via oxidative dimerizations
  • Enamides via cross-coupling
  • Cyclopeptide alkaloids for use as antibacterial or cytotoxic agents
  • Terminal alkynes via dehydrohalogenation of aldehydes
Reactant for vinylcyclopropanation / cyclopentenation of strained alkenes using a sequential carborhodation process
Used as an olefination agent in the Lewis acid catalysis of electrocyclization of trienes
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable