723320
Magnésium
in a Sure/Seal™ bottle, turnings, anhydrous tetrahydrofuran 37.5 mmol
41,90 $
About This Item
41,90 $
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Niveau de qualité
Forme
turnings
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Composition
anhydrous tetrahydrofuran, 37.5 mmol
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
pb
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup