499579
Magnesium preparation
Highly Reactive Rieke® Metal, suspension, 2.5 g in THF
Synonyme(s) :
Magnesium
921,00 $
About This Item
921,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
suspension
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Fabricant/nom de marque
Rieke® Metals (Highly Reactive)
Concentration
2.5 g in THF
Densité
0.889 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-25.6 °F
Point d'éclair (°C)
-32 °C
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.