722022
1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
4-Formylcyclohexanecarboxylic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate
125,00 $
About This Item
125,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
34-40 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Pim-1 inhibitors
- Selective GPR119 agonists for type II diabetes
- M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors
- HDAC inhibitors
- Selective 5-HT6 antagonists
Reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available