721034
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
(3-Chloro-5-pyridyl)boronic acid, (3-Chloropyridin-5-yl)boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 3-Chloropyridine-5-boronic acid, 5-Chloropyridine-3-boronic acid
124,00 $
About This Item
124,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
255-260 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OB(O)c1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3,9-10H
Clé InChI
NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- In the preparation of positron emission tomography (PET) radioligand [11C]MK-1064, which is applicable in the orexin-2 receptor imaging.[1]
- In the synthesis of orexin 2 receptor antagonist (2-SORA) MK-1064.[2]
- In the preparation of pyridyl-cycloalkyl derived microsomal prostaglandin E synthase-1 inhibitors.[3]
- In the synthesis of ATAD2 bromodomain inhibitors.[4]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable