Principaux documents
666513
Sigma-Aldrich
2-Chloropyridine-4-boronic acid
≥95.0%
Synonyme(s) :
2-Chloropyridine-4-boronic acid
1 G
55,00 $
5 G
228,00 $
55,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
55,00 $
5 G
228,00 $
About This Item
Formule linéaire :
Cl(C5H3N)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Pf
155-163 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3,9-10H
Clé InChI
WJYRVVDXJMJLTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Application
Substrate in a peroxide mediated hydroxydeboronation providing good yields of halohydroxypyridines.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron, 61, 1417-1417 (2005)