Documents
720631
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)-2,3-pentadiene
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyl-1-(trimethylsilyl)allene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Densité
0.746 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC=C=C(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-6-7-8(2)9(3,4)5/h6H,1-5H3
Clé InChI
JGOGDIIEKVYPFO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Oxidative cyclization with chlorine to give chloro- and acetoxybenziodoxaboroles and a self-assembled tetrameric macrocyclic structure
  • Preparation of allylic alcohols or enone derivatives using boronic acid as catalyst
Catalyst for:
  • Preparation of acylsulfoximines via N-acylation of sulfoximines with aliphatic acids
  • Direct amide bond formation
  • Regioselective preparation of substituted triazole derivatives via dipolar cycloaddition of unsaturated carboxylic acids with azides
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.1 °F
Point d'éclair (°C)
-9.4 °C