Principaux documents
694126
Sigma-Aldrich
Methoxyallene
technical grade
Synonyme(s) :
1-Methoxy-1,2-propadiene, Methyl propadienyl ether, NSC 363923
1 G
80,40 $
5 G
270,00 $
80,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
80,40 $
5 G
270,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.429
Densité
0.832 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h4H,1H2,2H3
Clé InChI
RRWJXAJEGRDMQH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant involved in:
  • Multicomponent reactions with nitriles and carboxylic acids followed by cyclocondensation for synthesis of enantiopure pyridines
  • Intermolecular hydroamination
  • One-pot synthesis of alkoxy and (alkylsulfanyl)-substituted pyrroles and dihydropyridines
  • Intermolecular [4+2] cycloaddition with dienes
  • Allenyl cyclization and subsequent transformation into dicarbonyl, cyclopentenones, and butenolide compounds
  • Insertion reactions of C-C pi-bonds into alkylidenesilacyclopropanes
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-20.0 °F
Point d'éclair (°C)
-28.9 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1