Principaux documents
720208
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoro-5-chloropyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2ClF2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Densité
1.442 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(Cl)cnc1F
InChI
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
Clé InChI
PERMDYZFNQIKBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F
Point d'éclair (°C)
24 °C