Principaux documents
718920
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-cyano-4-pyridinylboronic acid pinacol ester
95%
Synonyme(s) :
2-Chloro-3-cyano-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14BClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
90-97 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(Cl)c2C#N
InChI
1S/C12H14BClN2O2/c1-11(2)12(3,4)18-13(17-11)9-5-6-16-10(14)8(9)7-15/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
YYPZHORJYDCOSQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable