579610
4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
131-134 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
FWZBPBKAANKOJQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable