Principaux documents
718106
Sigma-Aldrich
Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6-amine
99 atom % D
Synonyme(s) :
2-Aminopropane-d6
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH(NH2)CD3
Poids moléculaire :
65.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
pb
33-34 °C
Densité
0.762 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
JJWLVOIRVHMVIS-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup