391433
tert-Butylamine
≥99.5%
Synonyme(s) :
2-Amino-2-methylpropane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
5.7 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
716 °F
Limite d'explosivité
9.8 %
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C (lit.)
Pf
−67 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible 1000 g/L at 25 °C
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
organic solvents: soluble(lit.)
Densité
0.696 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3
Clé InChI
YBRBMKDOPFTVDT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- (DAB-BA-PAA)
- (ABOL-BA-PAA)
- (DAB-Bn-PAA)
- As liquid hydrocarbon promoter in the systematic study on methane hydrate formation and dissociation.
- As an example in the study of the effect of amines in influencing atmospheric H2SO4-H2O nucleation.
- Hydroamination of terminal alkynes.
- To measure the surface acidity of solid catalysts by temperature-programmed desorption.
- As a reductive nitrogen source in the atomic layer deposition technique used to deposit TaN thin films from TaCl5 and TaBr5.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-36.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-38 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles