Principaux documents
716790
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(2-(diisopropylphosphino)-ethylamine)ruthenium(II)
97%
250 MG
115,00 $
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
115,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H40Cl2N2P2Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Pf
154-157 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Ru]Cl.CC(C)P(CCN)C(C)C.CC(C)P(CCN)C(C)C
InChI
1S/2C8H20NP.2ClH.Ru/c2*1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;;;/h2*7-8H,5-6,9H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
HINVYXXIKGEKJI-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jia, W.; Chen , X.; Guo, R.; Sui-Seng, C.; Amoroso, A.; Lough, A. J.; Abdur-Rashid, K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 8301-8301 (2009)