Principaux documents
511803
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzyl isocyanate
98%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-(isocyanatomethyl)benzene
1 G
120,00 $
5 G
435,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
120,00 $
5 G
435,00 $
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
pb
266 °C (lit.)
Densité
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
isocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(CN=C=O)cc1
InChI
1S/C8H6BrNO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-10-6-11/h1-4H,5H2
Clé InChI
IXWMDGLNJQNMIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromobenzyl isocyanate (Br-BIC) is an organic building block containing an isocyanate group. Its performance as a polymerizable electrolyte additive to prevent overcharge in lithium ion batteries has been analyzed using various techniques.[1]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
4-Bromobenzyl isocyanate versus benzyl isocyanate-New film-forming electrolyte additives and overcharge protection additives for lithium ion batteries.
Korepp C, et al.
Journal of Power Sources, 174(2), 637-642 (2007)