Key Documents
716340
Sigma-Aldrich
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5BrFN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.551
Densité
1.589 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Fc1c(Br)cccc1CC#N
InChI
1S/C8H5BrFN/c9-7-3-1-2-6(4-5-11)8(7)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
JKRBRQNAVKGEHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup