Principaux documents
716308
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
2-Methylthiazole 4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
54-58 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1csc(C)n1
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-4-11-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QWWPUBQHZFHZSF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable