Documents
67500
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-hexene
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.19
Numéro Beilstein :
1732620
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.401
Point d'ébullition
86-88 °C (lit.)
Densité
0.705 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)CC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-6-7(3)5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clé InChI
SUWJESCICIOQHO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-10 °C - closed cup