Principaux documents
715646
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-(methylamino)piperidine
96%
Synonyme(s) :
3-(Methylamino)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.467
Densité
0.983 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-6-9(8-13)12-4/h9,12H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • TRPV1 antagonists
  • Aminopiperidines as iNOS inhibitors
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable