Principaux documents
715263
Sigma-Aldrich
N-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
1-tert-Butoxycarbonyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
500 MG
190,00 $
1 G
235,00 $
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
190,00 $
1 G
235,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13BN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
190,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
157-161 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C8H13BN2O4/c1-8(2,3)15-7(12)11-5-6(4-10-11)9(13)14/h4-5,13-14H,1-3H3
Clé InChI
IUEPVMMFUSDDBJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable