Principaux documents
Z238708
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
1 EA
127,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
127,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.555.1
Longueur
550 mm
Diam. de l'axe
9.5 mm
Description générale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.