Principaux documents
714836
Sigma-Aldrich
Iodine monochloride solution
1 M in acetic acid
Synonyme(s) :
Chloroiodide solution, Wijs solution
100 ML
95,10 $
95,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
95,10 $
About This Item
Formule linéaire :
ICl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.36
Beilstein:
3587194
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
95,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
1 M in acetic acid
Densité
1.143 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
Clé InChI
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Iodine monochloride is an inorganic reagent used in the iodination and chloroiodination of aromatic and unsaturated compounds, respectively. It is also used to cleave carbon-metal bonds.[1]
Application
Iodine monochloride can be used:
  • As a reagent in the preparation of α-iodo β-ketosulfones from β-ketosulfones.[2]
  • In the synthesis of 3-(4-bromo-2-methylphenyl)-4-iodosydnone, which is further used to prepare substituted pyrazoles.[3]
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.1 °F
Point d'éclair (°C)
40.6 °C
Synthesis of α-iodo β-ketosulfones and α-iodo methylsulfones using iodine monochloride
Suryakiran N, et al.
Tetrahedron Letters, 47(26), 4319-4323 (2006)
Iodine monochloride
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2013)
Steric effects on the sydnones reactivity. New sydnones and pyrazoles
Dumitracscu F, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2(26), 80-86 (2002)
Iodine monochloride (IC1) iodination techniques.
M A Contreras et al.
Methods in enzymology, 92, 277-292 (1983-01-01)
Cell surface labeling by iodine monochloride.
E J Victoria et al.
The International journal of biochemistry, 13(9), 1011-1017 (1981-01-01)