224847
Iodine monobromide
98%
Synonyme(s) :
Bromoiodine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
42-50 °C (lit.)
Densité
4.416 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
BrI
InChI
1S/BrI/c1-2
Clé InChI
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Iodine monobromide (IBr) is a powerful iodinating agent employed in organic synthesis. IBr is commonly used in cleavage of carbon–metal bonds, electrophilic addition to alkenes, α-bromination of steroidal ketones and aldehydes, and in diastereoselective cyclizations of homoallylic carbonates.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges