713732
6-Amino-2-cyanobenzothiazole
97%
Synonyme(s) :
2-Cyano-6-aminobenzothiazole, 6-Amino-2-benzothiazolecarbonitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.5% (HPLC)
97%
Forme
crystals
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc2nc(sc2c1)C#N
InChI
1S/C8H5N3S/c9-4-8-11-6-2-1-5(10)3-7(6)12-8/h1-3H,10H2
Clé InChI
ZOHSEULTWOYIMS-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves