776823
6-Hydroxybenzothiazole-2-carbonitrile
96%
Synonyme(s) :
2-cyano-6-hydroxybenzothiazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
211-213 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(SC(C#N)=N2)=C2C=C1
InChI
1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
Clé InChI
SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable