Principaux documents
713198
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H16F6NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96.5%
97%
Forme
solid
Impuretés
≤0.5% water
Chaîne SMILES 
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.F6P/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;1-7(2,3,4,5)6/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
WSYWUTMEDIHQRK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable