Principaux documents
50893
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
[BMPYR][DCA]
50 G
1 140,00 $
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
1 140,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (T)
Impuretés
≤0.5% water
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
N#C[N-]C#N.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.C2N3/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1-5-2-4/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
LBHLGZNUPKUZJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide is a hypergolic[1], air- and water-stable[2] pyrrolidinium-based ionic liquid.[3] It shows a wide potential range, making it a promising candidate in electrochemical applications.[4] [BMPYR][DCA] also has high extraction capacity for dibenzothiophene from liquid fuels.[5]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Voltammetric Study and Electrodeposition of Ni (II)/Fe (II) in the Ionic Liquid 1-Butyl-1-Methylpyrrolidinium Dicyanamide
Lo, Nai-Chang, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 163.2, D9-D16 (2016)
Ionic liquids as hypergolic fuels.
Schneider S, et al.
Energy and Fuels, 22(4), 2871-2871 (2008)
Electrodeposition of germanium from the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide
Wu, Minxian, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 15.14, 4955-4964 (2013)
Pyrrolidinium-based ionic liquids. 1-Butyl-1-methyl pyrrolidinium dicyanoamide: thermochemical measurement, mass spectrometry, and ab initio calculations.
Emel'yanenko VN, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 112(37), 11734-11742 (2008)
Thermophysical properties of the pure ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium dicyanamide and its binary mixtures with alcohols
Gonza?lez, Emilio J., Begon?a Gonza?lez, and Euge?nia A. Macedo
Journal of Chemical and Engineering Data, 58.6, 1440-1448 (2013)