Principaux documents
40963
Sigma-Aldrich
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for electrochemistry, ≥98.5% (T)
Synonyme(s) :
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium N,N-bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]amide, 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bistriflimide, N-Butyl-N-methylpyrrolidinium bistriflimide
5 G
124,00 $
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
124,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H20F6N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (T)
Forme
liquid
Impuretés
≤400 ppm water
Conductivité
2.0 mS/cm
Pf
-18 °C
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is an ionic liquid that can be used:
  • As a solvent for separating azeotropic mixture of 2-propanol and water.[1]
  • To study the activity of electrode materials for the electrocatalytic oxygen reduction (ORR) and oxygen evolution (OER) reactions in Mg-air batteries.[2]
  • As a lubricant for gears and machines.[3][4]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tribological Properties of Two Bis (trifluoromethylsulfonyl) imide-Based Ionic Liquids on Steel-Steel Contact.
Sanchez FL, et al.
Tribology & Lubrication Technology, 70(7), 44-44 (2014)
Study of separation of water+2-propanol mixture using different ionic liquids: 1-Butyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide or 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide.
Cumplido MP, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 116, 32-41 (2018)
Viscosity-pressure dependence for nanostructured ionic liquids. Experimental values for butyltrimethylammonium and 1-butyl-3-methylpyridinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide.
Dakkach M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 121(7), 27-38 (2018)
Electrocatalytic Oxygen Reduction and Oxygen Evolution in Mg-Free and Mg-Containing Ionic Liquid 1-Butyl-1-Methylpyrrolidinium Bis (Trifluoromethanesulfonyl) Imide.
Bozorgchenani M, et al.
ChemElectroChem, 5(18), 2600-2611 (2018)
Articles
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.