713155
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.5% (T)
99%
Forme
lumps
Impuretés
≤0.5% water
Chaîne SMILES
CC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H16N.C2F6NO4S2/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
BRVHCCPVIILNPA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges