710806
18-Hydroxycorticosterone
97% (CP)
Synonyme(s) :
4-Pregnene-11β,18,21-triol-3,20-dione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(CO)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H30O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,14-17,19,22-23,25H,2-7,9-11H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
Clé InChI
HFSXHZZDNDGLQN-ZVIOFETBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable