Principaux documents
710563
Sigma-Aldrich
Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
96%
Synonyme(s) :
NSC 93545, Tris(o-anisyl)phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.36
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
198-204 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-10-4-7-13-19(16)25(20-14-8-5-11-17(20)23-2)21-15-9-6-12-18(21)24-3/h4-15H,1-3H3
Clé InChI
IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Allylic substitution of simple alkenes
  • Suzuki coupling reactions
  • Telomerization of 1,3-butadiene with various alcohols
  • Hydrogenation of quinolines
  • Amination / direct arylation
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable