Principaux documents
709913
Sigma-Aldrich
Biphenyl-3-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Densité
1.213 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
phenyl
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Clé InChI
FJAFGSULCGOKPU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup