Principaux documents
709832
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
≥95%
1 G
85,80 $
85,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
85,80 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H6BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
85,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
123-127 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-4,11-12H
Clé InChI
GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Application
  • Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable