683817
2-Formylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5143
Densité
1.0532 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H17BO3/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-9H,1-4H3
Clé InChI
SLJMPQLPRHIAOM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Profluorescent probe applicable for the detection of H2O2 and Fe or Cu ions in living cells.
- Boronic acid pinacol ester derived nickel porphyrin, which is used to synthesize molecular spin switches and electron transfer dyads.
- Fluorescein hydrizido 2-imidophenylboronic ester, a fluorescent sensor prochelator applicable in the detection of copper ions.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter