709042
CX31
Umicore, 95%
Synonyme(s) :
Chlorophenylallyl[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]palladium (II), [1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]chloro[3-phenylallyl]palladium(II)
158,00 $
About This Item
158,00 $
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
205-208 °C
Chaîne SMILES
[CH2][CH][CH]c1ccccc1.CC(C)c2cccc(C(C)C)c2N3C=CN(\C3=[Pd]/Cl)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.C9H9.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;/h9-16,18-21H,1-8H3;2-8H,1H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clé InChI
RWGNZUQSYXTZIX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Suzuki-Miyaura couplings
- Buchwald-Hartwig couplings
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable