Principaux documents
708194
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-fluoropropionic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H4BrFO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466
Densité
1.954 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Br)CF
InChI
1S/C3H4BrFO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
Clé InChI
FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter