Principaux documents
E49207
Sigma-Aldrich
2-Ethylthiophene
97%
25 G
133,00 $
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
133,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.19
Beilstein:
105402
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.513 (lit.)
pb
132-134 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1cccs1
InChI
1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
85.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1