Principaux documents
707465
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-18O
95 atom % 18O
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H618O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
95 atom % 18O
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
178-179 °C
Densité
1.064 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[18O]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i8+2
Clé InChI
HUMNYLRZRPPJDN-PPJXEINESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable