Principaux documents
902780
Sigma-Aldrich
Carbon disulfide solution
5.0 M in hexane
25 ML
76,60 $
100 ML
177,00 $
76,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
76,60 $
100 ML
177,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Concentration
5.0 M in hexane
Indice de réfraction
n/D 1.434
Densité
0.832 g/mL
Chaîne SMILES 
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clé InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Valuable building block offered as a solution in hexane for more convenient handling.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
<-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
< -30.0 °C