Principaux documents
PH010374
ethyl 4-hydroxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.21
Numéro MDL:
Autres remarques