Principaux documents
707090
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
3,4-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2Br2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
powder
Pf
107-111 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1csc(C=O)c1Br
InChI
1S/C5H2Br2OS/c6-3-2-9-4(1-8)5(3)7/h1-2H
Clé InChI
QCCFUWPEUHXQMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable