Principaux documents
696315
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-azetidinone
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
1 G
149,00 $
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
149,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
149,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
47-51 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.1 °F
Point d'éclair (°C)
101.7 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves