Principaux documents
706574
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline
97%
Synonyme(s) :
(2R,4R)-N-Boc-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +50.0°, c = 1 in methanol
Pf
146-151 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-/m1/s1
Clé InChI
BENKAPCDIOILGV-RNFRBKRXSA-N
Application
N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline can be used:
  • As a starting material in the synthesis of DNA mimicking pyrrolidine peptide nucleic acid (PNA) analog.[1]
  • In the synthesis of biologically important macrocyclic dilactones.[2]
  • As an intermediate in the synthesis of histamine H3 receptor antagonists.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pyrrolidine PNA: A novel conformationally restricted PNA analogue
Puschl A, et al.
Organic Letters, 2(26), 4161-4163 (2000)
Synthesis of macrocyclic dilactones by cyclization of sulfonium salts
Nakamura T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(14), 3783-3789 (1992)
Novel substituted pyrrolidines are high affinity histamine H3 receptor antagonists
Stocking EM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(9), 2755-2760 (2010)