Principaux documents
705896
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5BrN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
63-68 °C
Chaîne SMILES 
CSc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
WFLSPLBDSJLPFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges