Principaux documents
704784
Sigma-Aldrich
2-Carboxyphenylboronic acid dihydrate
Synonyme(s) :
2-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 2-Boronobenzoic acid
1 G
174,00 $
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
174,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7BO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
174,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
Clé InChI
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable